Learn More
Epredia™ Imprimante pour lames SlideMate™ AS
Code produit. 15451031 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Type de produit:
Imprimante de lames AS Basic
Imprimante de lames, Système de base AS
Imprimante pour lames
Imprimante à lames AS On-Demand Sys
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15451031
Marque: Epredia™ A83900005
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Réduisez les erreurs d’identification des échantillons tout en améliorant un flux de travaux peu intensif grâce à l’imprimante pour lames à la demande Epredia™ SlideMate™ AS.
Réduisez les erreurs d’identification des échantillons tout en améliorant un flux de travaux peu intensif grâce à l’imprimante pour lames à la demande Thermo Scientific™ SlideMate™ AS.
L’imprimante SlideMate AS est la nouvelle génération d’imprimante pour lames Epredia qui offre un plus faible encombrement que les modèles précédents, ce qui la rend encore plus facile à installer à côté du microtome. L’imprimante SlideMate AS favorise un flux de travaux unique grâce à des caractéristiques uniques conçues spécifiquement pour l’impression à la demande.
  • Écran tactile couleur entièrement intégré et logiciel simple, faciles à utiliser
  • Lecteur de codes-barres intégré qui permet la lecture des informations de la cassette et l’importation des données sur l’étiquette de la lame
  • Se connecte aisément à d’autres ordinateurs ou systèmes d’information de laboratoire
  • Imprime directement sur la lame, ce qui élimine la nécessité d’une écriture manuelle ou d’étiquettes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Imprimante à lames AS On-Demand Sys
Comprend SlideMate AS on-demand printer with slide delivery system, color touch-screen, built-in scanner, two USB ports, one ethernet port, power cord and advanced software enabling label creation, special panel printing and import from LIS