Learn More
Epredia™ Imprimante pour lames SlideMate™ AS
Code produit. 15408891 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Type de produit:
Imprimante de lames AS Basic
Imprimante de lames, Système de base AS
Imprimante pour lames
Imprimante à lames AS On-Demand Sys
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15408891
Marque: Epredia™ A83900002
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Réduisez les erreurs d’identification des échantillons tout en améliorant un flux de travaux peu intensif grâce à l’imprimante pour lames à la demande Epredia™ SlideMate™ AS.
Réduisez les erreurs d’identification des échantillons tout en améliorant un flux de travaux peu intensif grâce à l’imprimante pour lames à la demande Thermo Scientific™ SlideMate™ AS.
L’imprimante SlideMate AS est la nouvelle génération d’imprimante pour lames Epredia qui offre un plus faible encombrement que les modèles précédents, ce qui la rend encore plus facile à installer à côté du microtome. L’imprimante SlideMate AS favorise un flux de travaux unique grâce à des caractéristiques uniques conçues spécifiquement pour l’impression à la demande.
  • Écran tactile couleur entièrement intégré et logiciel simple, faciles à utiliser
  • Lecteur de codes-barres intégré qui permet la lecture des informations de la cassette et l’importation des données sur l’étiquette de la lame
  • Se connecte aisément à d’autres ordinateurs ou systèmes d’information de laboratoire
  • Imprime directement sur la lame, ce qui élimine la nécessité d’une écriture manuelle ou d’étiquettes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type de produit Imprimante de lames, Système de base AS
Comprend SlideMate AS basic printer with slide delivery system, color touchscreen, USB connection, power cord and simple software to print externally generated slide label from an image file.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.