Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ G3 Dialysis Cassettes, 2K MWCO
Thermo Scientific Slide-A-Lyzer™ G3 Dialysis Cassettes facilitate the rapid and trouble-free dialysis of sample volumes from 0.5 to 125 mL. Unlike standard flat tubing, these innovative devices do not require knots or clips that can lead to leaking and sample loss.
Marque: Thermo Scientific™ A52961
Description
Les cassettes Slide-A-Lyzer G3 sont des appareils de dialyse à usage unique conçus pour optimiser les performances et les considérations pratiques. Elles offrent une alternative facile à utiliser et sécurisée aux tubulures de dialyse traditionnelles et sont utilisées dans un large éventail d’applications, notamment les contaminants à faible poids moléculaire et l’élimination du sel, l’échange de tampons et la concentration d’échantillons. Contrairement à la tubulure plate standard, ces dispositifs innovants ne nécessitent pas de nœuds ni de clips pouvant entraîner des fuites et une perte d’échantillons.
Les cassettes Slide-A-Lyzer G3 sont des appareils de dialyse à usage unique conçus pour optimiser les performances et les considérations pratiques. Elles offrent une alternative facile à utiliser et sécurisée aux tubulures de dialyse traditionnelles et sont utilisées dans un large éventail d’applications, notamment les contaminants à faible poids moléculaire et l’élimination du sel, l’échange de tampons et la concentration d’échantillons. Contrairement à la tubulure plate standard, ces dispositifs innovants ne nécessitent pas de nœuds ni de clips pouvant entraîner des fuites et une perte d’échantillons.
Les nouvelles cassettes G3 sont conçues de manière ergonomique pour être sensiblement plus légères et plus compactes que les générations précédentes, ce qui les rend plus faciles à manipuler et plus pratiques à utiliser. Cette nouvelle conception se caractérise par un bouchon permettant un chargement et une récupération d’échantillons sans effort, elle permet une perception visuelle et haptique lors de l’ouverture et de la fermeture pour assurer le transfert et la sécurité des échantillons. Le chargement et le retrait des échantillons sont facilement réalisés par l’utilisation d’une pipette sérologique ou d’une aiguille hypodermique (en option) attachée à une seringue. Toutes les cassettes G3 offrent une chambre d’air intégrée qui assure la flottabilité et l’orientation verticale pendant le processus de dialyse.
Les cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer G3 sont disponibles en cinq tailles différentes, pouvant accueillir des volumes d’échantillons allant de 0,5 à 125 ml, et sont fournies avec des seuils de rétention des molécules de 2 K, 3,5 K, 10 K et 20 K (MWCO).
Les membranes de cassettes sont composées de cellulose régénérée à faible liaison, qui offre une pureté et une récupération maximales de l’échantillon. Les matériaux de membrane et de cassette sont compatibles avec la plupart des produits chimiques et tampons de laboratoire courants.
Les cassettes Slide-A-Lyzer G3 avec le seuil de rétention des molécules de 10 K sont également proposées dans le format traité par faisceau d’électrons pour des applications telles que la culture de cellules, la purification de virus ou la préparation d’échantillons pour d’autres applications nécessitant des conditions qui minimisent le risque de contamination des échantillons. Une dose qui a été déterminée pour stériliser les unités a été utilisée à partir de tests de biocontamination pour identifier la croissance anaérobie. Les tests de stérilité ne sont pas effectués sur des lots individuels.
Les caractéristiques des cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer G3 comprennent :
• Efficacité de la dyalise : une chambre de cassette plate, avec deux membranes, fournit un rapport surface-volume élevé maximisant le taux de diffusion
• Facilité d’utilisation : chargement et élimination d’échantillon à l’aide d’une pipette et/ou d’une seringue
• Récupération élevée des échantillons : le plastique et la membrane à faible liaison permettent de minimiser la perte d’échantillons par rapport aux systèmes de filtration et de résine
• Sécurité maximale des échantillons : des membranes scellées empêchent les fuites qui peuvent se produire avec des tubulure de dialyse et des dispositifs artisanaux. Les bouchons permettent une perception visuelle et haptique assurant la fermeture sécurisée de la chambre d’échantillon
• Conception apurée : appareils avec moins de plastique et plus légers
• Format flottant : conçu pour fotter de manière indépendante sans l’utilisation de flotteurs externes
• Option irradiation aux rayons gamma : les cassettes stérilisées par irradiation gamma sont disponibles pour les applications nécessitant des conditions qui minimisent le risque de contamination des échantillons
Spécification
Échange de tampon, protéine | |
Cassette | |
2,0 kDa | |
10 cassettes |
Membrane en cellulose, dialyse | |
3 mL | |
Slide-A-Lyzer™ | |
Moins de déchets |