Learn More
Thermo Scientific™ Flotteurs de dispositifs de dialyse Slide-A-Lyzer™ MINI de 0,1 ml
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
4 flotteurs
Conditionnement:
4 pièces
Description
Les flotteurs de dispositifs de dialyse Slide-A-Lyzer™ MINI contiennent du polyéthylène basse densité (LDPE) inerte, compatible avec la plupart des conditions de tampon aqueux, et les flotteurs peuvent être lavés et réutilisés. Ces flotteurs permettent aux utilisateurs de dialyser un seul échantillon (tube) ou plusieurs échantillons (grille de 25). Les étiquettes de colonne et de rangée faciles à lire facilitent la lecture et le suivi de l’identité des différents échantillons.
Les flotteurs de dispositifs de dialyse Slide-A-Lyzer MINI sont destinés à maintenir les dispositifs de dialyse Slide-A-Lyzer MINI (taille de 0,1 ml uniquement), dont la surface inférieure constitue une interface de dialyse composée d’une barrière de membrane en cellulose. Le flotteur maintient les dispositifs de sorte que les fonds entrent en contact avec la solution dans laquelle ils sont flottants pour la dialyse. Le matériau LPDE ne convient pas à une utilisation à des températures supérieures à 50°C et n’est pas conçu pour être utilisé comme flotteur de bain-marie.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Stocker à température ambiante. |
| Membrane | Membrane en cellulose, dialyse |
| Format | Coque |
| Capacité (métrique) | 0,1 mL |
| Gamme de produits | Slide-A-Lyzer |
| Quantité | 4 flotteurs |