Learn More
Thermo Scientific™ Cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer™ G2, seuil de rétention des molécules de 10 000
Remarque importante : Ces cassettes de dialyse G2 seront abandonnées le 1er juin 2023 et remplacées par des cassettes de dialyse G3, une nouvelle génération de cassettes. Envisagez de passer aux cassettes de dialyse G3. Éliminez les sels et les contaminants tout en optimisant la récupération des échantillons grâce à ces cassettes de dialyse de protéines auto-flottantes de deuxième génération.
Marque: Thermo Scientific™ 87730
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 1.81440kg
Description
Les cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer G2 (seuil de rétention des molécules de 10 000) offrent une commodité, une flexibilité et une performance maximum pour les dialyses d’échantillons. Elles permettent de charger des échantillons à l’aide d’une seringue ou d’une pipette via le port d’échantillonnage unique. L’échantillon se retire facilement par pipette ou par seringue à travers l’orifice approprié. La cassette Slide-A-Lyzer est conçue pour permettre l’expulsion de l’air de l’intérieur et maximiser le rapport surface/volume, en garantissant une meilleure performance de dialyse que les tubes de dialyse et les systèmes à base de tubes.
Les cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer G2 permettent d’injecter les échantillons directement avec une seringue ou une pipette par l’orifice unique prévu. La conception de la cassette permet de libérer l’air de l’intérieur de la cassette pour maximiser le rapport surface/volume, en garantissant une meilleure performance de dialyse que la tubulure de dialyse et les systèmes à base de tubes. L'échantillon se retire facilement par pipette ou par seringue à travers l'orifice approprié.Les cassettes de seuil de rétention des molécules (MWCO) de 10 000 daltons utilisent une cellulose régénérée à faible pouvoir de liaison qui est évaluée pour retenir complètement les protéines et autres macromolécules de plus de 10 000 daltons tout en permettant l’élimination des sels de tampon et des petits contaminants. Les membranes et les cassettes sont fabriquées dans des conditions de propreté élevées pour une contamination zéro.
Caractéristiques des dispositifs de dialyse Slide-A-Lyzer G2 (seuil de rétention des molécules de 10 000) :
• Chargement aisé : accessible par pipette pour faciliter le chargement et la récupération des échantillons
• Auto-flottantes : chambres à air intégrées éliminant la nécessité d’utiliser des flotteurs
• Construction robuste : garantit un niveau maximal d’intégrité et de protection des échantillons
• Conception supérieure : recherches et tests exhaustifs pour garantir une dialyse rapide et continue, et une récupération maximale des échantillons
• Polyvalentes : idéales pour éliminer les contaminants à faible poids moléculaire, effectuer un échange de tampons et procéder à un dessalage
• Plusieurs tailles : cinq capacités de cassette pour recevoir des volumes d’échantillons de 0,5 à 70 ml
• Option de stérilisation par irradiation aux rayons gamma : des cassettes stérilisées par irradiation gamma sont disponibles pour les applications nécessitant des conditions qui minimisent le risque de contamination des échantillons
Cassettes de dialyse stérilisées par irradiation aux rayons gamma
Les cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer G2 stérilisées par irradiation aux rayons gamma sont idéales pour les chercheurs qui cultivent des cellules et des micro-organismes ; purifient des virus, de l’ADN et de l’ARN ; ou effectuent la préparation d’échantillons pour d’autres applications nécessitant des conditions qui minimisent le risque de contamination des échantillons. Les cassettes stérilisées par irradiation aux rayons gamma sont traitées avec 20 à 36 kGy de radiation gamma, un dosage qui a été déterminé pour stériliser les unités basées sur un milieu de bouillon de soja Trypticase pour l’identification de la croissance totale et sur un milieu au thioglycolate fluide pour l’identification de la croissance anaérobie. Toutefois, une confirmation de stérilité n’est pas fournie pour les lots individuels, car aucun contrôle de stérilité supplémentaire n’est effectué après l’irradiation.
Spécifications de la membrane :
• Composition : Cellulose régénérée synthétisée par le procédé viscose
• Épaisseur : 0,9 à 1,2 mil (22,5 à 30 µm)
• Temps d’hydratation requis avant utilisation : 2 minutes
• Teneur en glycérol : 21 %
• Teneur en soufre : 0,1–0,15 %
• Teneur en métaux lourds : traces
Plages de volumes :
• 0,5 ml = 0,25 à 0,75 ml
• 3 ml = 1 à 3 ml
• 15 ml = 5 à 15 ml
• 30 ml = 10 à 30 ml
• 70 ml = 25 à 70 ml
Informations sur la commande
Remarque importante : Le SKU nº 87730 sera arrêté le 1er juin 2023 et remplacé par A52971, une nouvelle génération de cassettes. Envisagez de passer à A52971.
Spécification
Cassettes de dialyse G2 | |
Échange de tampon, protéine | |
Cassette | |
Slide-A-Lyzer™ | |
3 mL |
Conserver à température ambiante | |
Membrane en cellulose, dialyse | |
10 kDa | |
10 cassettes |