Learn More
Thermo Scientific™ Cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer™, seuil de rétention des molécules de 7 000 k
Code produit. 10415525 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Volume d’échantillon (métrique):
0,5 ml
3 ml
12 ml
Quantité:
10 cassettes
1 kit (10 cassettes)
1 kit (8 cassettes)
8 cassettes
Conditionnement:
10 pièces
8 pièces
Code produit. 10415525
Marque: Thermo Scientific™ 66372
This item is not returnable. View return policy
Éliminez les sels et les contaminants et optimisez la récupération des échantillons grâce à cette membrane semi-perméable dotée d’un seuil de rétention des molécules pour les protéines de 7 000 daltons (seuil de rétention des molécules de 7 000).
Les cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer (seuil de rétention des molécules de 7 000) facilitent le retrait simple et efficace de sels et de petits contaminants à partir de protéines et d’autres macromolécules dont la taille excède 7 000 daltons. Elles sont disponibles en quatre tailles pour s’adapter à des volumes d’échantillons compris entre 0,5 et 12 ml. Ces dispositifs sont plus faciles à utiliser que les tubes pour dialyse traditionnels, offrant un échange de tampons plus rapide ainsi qu’une récupération d’échantillons plus complète.
Les cassettes Slide-A-Lyzer peuvent être utilisées pour un large éventail d’applications, notamment le retrait de contaminants à faible poids moléculaire, l’échange de tampons, le dessalage, la dialyse à équilibrage et la concentration d’échantillons. Les échantillons liquides sont facilement ajoutés et retirés en pénétrant le joint auto-étanche avec une aiguille hypodermique fixée à une seringue. Ni nœuds, ni clips, ni bouchons ne sont nécessaires pour étanchéifier les unités et empêcher les fuites et la perte d’échantillons pendant la procédure de dialyse.
Les cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer sont fabriquées à partir de deux feuilles de membrane de dialyse en cellulose régénérée à faible liaison qui sont hermétiquement étanchéifiées sur chaque côté d’un joint de type silicone à l’intérieur d’un cadre en plastique inerte. Les matériaux des membranes et de la cassette sont compatibles avec la plupart des produits chimiques et des tampons courants en laboratoire.
Caractéristiques des cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer :
Facile à utiliser : ni nœuds ni pinces ne sont requis ; injectez simplement l’échantillon dans la cassette et commencez la dialyse
Dialyse rapide : la chambre de cassette plate avec deux membranes offre un rapport surface-volume élevé qui maximise la vitesse de diffusion par rapport à la tubulure de dialyse cylindrique
Récupération élevée : la conception de cassette rectangulaire maximise la récupération du volume d’échantillon complet par n’importe lequel des quatre orifices d’injection aux coins
Quatre tailles de cassettes : sélectionnez la cassette qui convient le mieux à votre volume d’échantillon
Code couleur : le cadre de cassette vert indique des cassettes avec une membrane d’une taille de pores de 7 000 MW
Spécifications de la membrane :
Composition : Cellulose régénérée synthétisée par le procédé viscose
Épaisseur : 0,9 à 1,2 mil (22,5 à 30 µm)
Temps d’hydratation requis avant utilisation : 2 minutes
Teneur en glycérol : 13 %
Teneur en soufre : 0,1 à 0,15 %
Teneur en métaux lourds : traces
Plages de volumes :
• 0,5 ml = 0,1 à 0,5 ml
• 3 ml = 0,5 à 3 ml
• 12 ml = 3 à 12 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenu et stockage Conserver à température ambiante
Cible de purification Échange de tampon, protéine
Membrane Membrane en cellulose, dialyse
Format Cassette
MWCO 7,0 kDa
Gamme de produits Slide-A-Lyzer
Quantité 1 kit (10 cassettes)
Volume d’échantillon (métrique) 3 ml
La technologie de la cassette de dialyse Slide-A-Lyzer est protégée par le brevet américain 5,503,741.