Learn More
Thermo Scientific™ Cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer™, seuil de rétention des molécules de 3 500
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Volume d’échantillon (métrique):
0,5 ml
3 ml
12 ml
30 ml
Quantité:
10 cassettes
1 kit (10 cassettes)
1 kit (8 cassettes)
6 cassettes
8 cassettes
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
6 pièces
8 pièces
Description
Les cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer (seuil de rétention des molécules de 3 500) facilitent le retrait simple et efficace de sels et de petits contaminants à partir de protéines et d’autres macromolécules dont la taille excède 3 500 daltons. Elles peuvent être utilisées pour un large éventail d’applications, notamment le retrait de contaminants à faible poids moléculaire, l’échange de tampons, le dessalage, la dialyse à équilibrage et la concentration d’échantillons.
Les échantillons liquides sont facilement ajoutés et retirés en pénétrant le joint auto-étanche avec une aiguille hypodermique fixée à une seringue. Ni nœuds, ni clips, ni bouchons ne sont nécessaires pour étanchéifier les unités et empêcher les fuites et la perte d’échantillons pendant la procédure de dialyse. Les cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer sont fabriquées à partir de deux feuilles de membrane de dialyse en cellulose régénérée à faible liaison qui sont scellées hermétiquement sur chaque côté d’un joint de type silicone à l’intérieur d’un cadre en plastique inerte. Les matériaux des membranes et de la cassette sont compatibles avec la plupart des produits chimiques et des tampons courants en laboratoire.
Caractéristiques des cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer :
• Facile à utiliser—ni nœuds ni pinces ne sont requis ; injectez simplement l’échantillon dans la cassette et commencez la dialyse
• Dialyse rapide—La chambre de cassette plate avec deux membranes offre un rapport surface-volume élevé qui maximise la vitesse de diffusion par rapport à la tubulure de dialyse cylindrique
• Récupération élevée—La conception de cassette rectangulaire maximise la récupération du volume d’échantillon complet par n’importe lequel des quatre orifices d’injection aux coins
• Quatre tailles de cassettes—sélectionnez la cassette qui convient le mieux à votre volume d’échantillon (0,5 à 30 ml)
• Code couleur—le cadre de cassette rose indique des cassettes avec une membrane d’une taille de pores de 3 500 MW
Spécifications de la membrane :
• Composition : Cellulose régénérée synthétisée par le procédé viscose
• Épaisseur : 0,9 à 1,2 mil (22,5 à 30 µm)
• Temps d’hydratation requis avant utilisation : 2 minutes
• Teneur en glycérol : néant
• Teneur en soufre : 0,1–0,15 %
• Teneur en métaux lourds : traces
Plages de volumes :
• 0,5 ml = 0,1 à 0,5 ml
• 3 ml = 0,5 à 3 ml
• 12 ml = 3 à 12 ml
• 30 ml = 12 à 30 ml
Caractéristiques des cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer :
• Facile à utiliser—ni nœuds ni pinces ne sont requis ; injectez simplement l’échantillon dans la cassette et commencez la dialyse
• Dialyse rapide—La chambre de cassette plate avec deux membranes offre un rapport surface-volume élevé qui maximise la vitesse de diffusion par rapport à la tubulure de dialyse cylindrique
• Récupération élevée—La conception de cassette rectangulaire maximise la récupération du volume d’échantillon complet par n’importe lequel des quatre orifices d’injection aux coins
• Quatre tailles de cassettes—sélectionnez la cassette qui convient le mieux à votre volume d’échantillon (0,5 à 30 ml)
• Code couleur—le cadre de cassette rose indique des cassettes avec une membrane d’une taille de pores de 3 500 MW
Spécifications de la membrane :
• Composition : Cellulose régénérée synthétisée par le procédé viscose
• Épaisseur : 0,9 à 1,2 mil (22,5 à 30 µm)
• Temps d’hydratation requis avant utilisation : 2 minutes
• Teneur en glycérol : néant
• Teneur en soufre : 0,1–0,15 %
• Teneur en métaux lourds : traces
Plages de volumes :
• 0,5 ml = 0,1 à 0,5 ml
• 3 ml = 0,5 à 3 ml
• 12 ml = 3 à 12 ml
• 30 ml = 12 à 30 ml
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante |
| Cible de purification | Échange de tampon, protéine |
| Membrane | Membrane en cellulose, dialyse |
| Format | Cassette |
| MWCO | 3,5 kDa |
| Gamme de produits | Slide-A-Lyzer |
| Quantité | 10 cassettes |
| Volume d’échantillon (métrique) | 0,5 ml |