Learn More
Thermo Scientific™ Cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer™, MWCO de 10 K, 12 ml
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer (seuil de rétention des molécules de 10 000) facilitent le retrait simple et efficace des sels et des petits contaminants à partir de protéines et d’autres macromolécules dont la taille est supérieure à 10 000 daltons. Les cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer sont disponibles en quatre tailles pour convenir à des volumes d’échantillons compris entre 0,5 et 30 ml. Ces dispositifs sont plus faciles à utiliser que les tubes pour dialyse traditionnels, offrant un échange de tampon plus rapide ainsi qu’une récupération d’échantillons plus complète.
Les cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer sont fabriquées à partir de deux feuilles de membrane de dialyse en cellulose régénérée à faible liaison qui sont scellées hermétiquement sur chaque côté d’un joint de type silicone à l’intérieur d’un cadre en plastique inerte. Les matériaux des membranes et de la cassette sont compatibles avec la plupart des produits chimiques et des tampons courants en laboratoire.
Caractéristiques des cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer :
• Code couleur : le cadre orange indique des cassettes avec une membrane d’une taille de pores de 10 000 MW
• Quatre tailles de cassettes : sélectionnez la cassette qui convient le mieux à votre volume d’échantillon
• Dialyse rapide : la chambre de cassette plate avec deux membranes offre un rapport surface/volume élevé qui maximise la vitesse de diffusion par rapport au tube cylindrique pour dialyse
• Récupération élevée : la conception de cassette rectangulaire maximise la récupération du volume d’échantillon complet par n’importe lequel des quatre orifices d’injection aux coins
• Option de stérilisation par irradiation aux rayons gamma : des cassettes stérilisées par irradiation aux rayons gamma sont disponibles pour les applications nécessitant des conditions qui minimisent le risque de contamination des échantillons
Cassettes de dialyse stérilisées par irradiation aux rayons gamma
Les cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer stérilisées par irradiation aux rayons gamma sont idéales pour les chercheurs cultivant des cellules et des microorganismes, purifiant des virus, de l’ADN et de l’ARN ou effectuant une préparation d’échantillons pour d’autres applications nécessitant des conditions qui minimisent le risque de contamination des échantillons. Les cassettes stérilisées par irradiation aux rayons gamma sont traitées avec 20 à 36 kGy de rayons gamma, un dosage qui a été déterminé pour stériliser les unités sur la base du bouillon trypticase soja pour l’identification de la croissance totale et du milieu thioglycolate liquide pour l’identification de la croissance anaérobie. Toutefois, une confirmation de stérilité n’est pas fournie pour les lots individuels, car aucun contrôle de stérilité supplémentaire n’est effectué après l’irradiation.
Spécifications de la membrane :
• Composition : cellulose régénérée synthétisée par le procédé viscose
• Épaisseur : 0,9 à 1,2 mil (22,5 à 30 µm)
• Temps d’hydratation requis avant utilisation : 2 minutes
• Teneur en glycérol : 21 %
• Teneur en soufre : 0,1 à 0,15 %
• Teneur en métaux lourds : traces
Plages de volumes :
• 0,5 ml = 0,1 à 0,5 ml
• 3 ml = 0,5 à 3 ml
• 12 ml = 3 à 12 ml
• 30 ml = 12 à 30 ml
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante |
| Cible de purification | Échange de tampon, protéine |
| Membrane | Membrane en cellulose, dialyse |
| Format | Cassette |
| MWCO | 10 kDa |
| Gamme de produits | Slide-A-Lyzer |
| Quantité | 10 cassettes |
| Volume d’échantillon (métrique) | 3 ml |
| Type de produit | Kit de cassettes de dialyse |