Learn More
Thermo Scientific™ Dispositif de dialyse Slide-A-Lyzer™ MINI, seuil de rétention des molécules de 7 K, 0,1 ml
Code produit. p-4524602 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
250 dispositifs
50 dispositifs
Conditionnement:
250 pièces
50 pièces
Code produit. 10083213
Marque: Thermo Scientific™ 69560
Réalisez l’échange de tampon d’échantillon grâce à ces coupelles en PP jetables avec seuil de 7000-MW (seuil de rétention des molécules), dotées de membranes intégrées à faible liaison.
Les dispositifs de dialyse Slide-A-Lyzer MINI (seuil de rétention des molécules de 7 000) sont des coupelles en polypropylène jetables avec membranes à faible liaison intégrées pour la dialyse et la récupération élevée de protéines et macromolécules supérieures à 7 000 daltons dans des volumes compris entre 10 et 100 μl.
Les dispositifs de dialyse Slide-A-Lyzer MINI ont été développés pour offrir un moyen pratique de dialyser de petits volumes d’échantillons d’acides nucléiques et de protéines sans perte d’échantillon excessive. Ces dispositifs permettent de réaliser diverses opérations : élimination des contaminants de faible poids moléculaire, échange de tampons, dessalage, dialyse à équilibrage, réactions de micro-conjugaison et concentration. Les dispositifs de dialyse Slide-A-Lyzer MINI sont fabriqués dans un environnement propre / avec filtres HEPA et conditionnés automatiquement après assemblage afin de veiller à l’absence de contamination et à ce qu’ils soient prêts à l’emploi.
Les dispositifs de dialyse Slide-A-Lyzer MINI permettent d’ajouter et de retirer facilement des échantillons à l’aide d’une pipette de laboratoire standard. Ils peuvent être utilisés pour des échantillons uniques ou pour un ensemble d’échantillons. Contrairement aux autres dispositifs de séparation d’échantillons de petite taille, aucun équipement ne doit être monté, aucun adaptateur de seringue n’est requis et la manipulation de petits volumes d’échantillons ne requiert aucune étape laborieuse. La membrane en cellulose régénérée est compatible avec les produits chimiques et les tampons courants.
Les dispositifs de dialyse MINI de 0,1 ml sont conçus pour être refermés (bouchons inclus) et insérés dans des tubes de microcentrifugation de 1,5 ml standard. Un maximum de 25 dispositifs MINI peut également être placé dans un dispositif de dialyse Slide-A-Lyzer MINI de type Float pour procéder à une dialyse de plusieurs échantillons dans un grand bécher.
Caractéristiques des dispositifs de dialyse Slide-A-Lyzer MINI, seuil de rétention des molécules de 7 000 :
Format flexible : permet à l’utilisateur de dialyser un seul échantillon (tube) ou plusieurs échantillons (grille de 25 échantillons)
Excellent taux de récupération d’échantillons : la surface de membrane de petite taille et le plastique à faible liaison permettent de minimiser la perte d’échantillons par rapport à la filtration et aux systèmes de résine
Protocole en une étape : ne nécessite pas de procédures laborieuses ni d’équipements coûteux
Étanchéité 100 % garantie : la conception innovante empêche toute pénétration “capillaire” susceptible de survenir dans des dispositifs artisanaux
Gain de temps : permet de dessaler les acides nucléiques et les protéines (récupération >95 %) en moins de 15 minutes, ce qui améliore la résolution, la quantification et la conjugaison des échantillons
À l’aide du dispositif MINI de 0,1 ml, une quantité de 100 µl de tampon de glycine pH 2,8 peut être équilibrée avec 1 litre de tampon au bicarbonate de pH 9,4 en moins de 10 minutes. Comme pour toutes les applications de dialyse, le taux de dialyse observé pour chaque échantillon utilisé avec ces dispositifs dépend de divers facteurs, dont le volume de la membrane par rapport à l’échantillon, la température et les taux d’agitation ; ainsi que le poids moléculaire, la forme, le degré d’hydratation et la charge des molécules passant à travers les membranes et le pH, la force ionique et les caractéristiques de solvant des tampons utilisés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Coupelle, microcentrifugeuse
Gamme de produits Slide-A-Lyzer
MWCO 7,0 kDa
Membrane Membrane en cellulose, dialyse
Format MINI Dialysis Device
Description Dispositifs de dialyse MINI, 0,1 ml
Cible de purification Échange de tampon, protéine
Volume d’échantillon (métrique) 0.1 mL
Quantité 50 dispositifs
Contenu et stockage Conserver à température ambiante