Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ MINI Dialysis Devices, 2K MWCO
Code produit. p-4524596 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
250 dispositifs
50 dispositifs
Conditionnement:
250 pièces
50 pièces
Code produit. 11717539
Marque: Thermo Scientific™ 69580
Réalisez l’échange de tampon d’échantillon grâce à ces coupelles en PP jetables avec seuil de 2000-MW (seuil de rétention des molécules), dotées de membranes intégrées à faible liaison.
Les dispositifs de dialyse Slide-A-Lyzer MINI (seuil de rétention des molécules de 2 000) sont des coupelles en polypropylène jetables avec membranes à faible liaison intégrées pour la dialyse et la récupération élevée de protéines et macromolécules supérieures à 2 kDa dans des volumes compris entre 10 et 100 μl. Ces dispositifs permettent de réaliser diverses opérations : élimination des contaminants de faible poids moléculaire, échange de tampons, dessalage, dialyse à équilibrage, réactions de micro-conjugaison et concentration.
Caractéristiques des dispositifs de dialyse Slide-A-Lyzer MINI, Seuil de rétention des molécules de 2 000 :
Format flexible : permet à l’utilisateur de dialyser un seul échantillon (tube) ou plusieurs échantillons (grille de 25 échantillons)
Excellent taux de récupération d’échantillons : la surface de la petite membrane en plastique à faible liaison permet de minimiser la perte d’échantillons par rapport à la filtration et aux systèmes de résine
Protocole en une étape : ne nécessite pas de procédures laborieuses ni d’équipements coûteux
Étanchéité 100 % garantie : la conception innovante empêche toute pénétration “capillaire” susceptible de survenir dans des dispositifs artisanaux
Gain de temps : permet de dessaler les acides nucléiques et les protéines (récupération > 95 %) en moins de 15 minutes
Les dispositifs de dialyse Slide-A-Lyzer MINI ont été développés comme un moyen pratique de dialyse d’échantillons de petits volumes d’acides nucléiques et de protéines sans perte excessive d’échantillons. Les dispositifs sont fabriqués dans un environnement propre / avec filtres HEPA et conditionnés automatiquement après assemblage afin de veiller à l’absence de contamination et à ce qu’ils soient prêts à l’emploi.
Les dispositifs de dialyse MINI de 0,1 ml sont conçus pour être bouchés (bouchons inclus) et insérés dans des microtubes à centrifuger de 1,5 ml standard. Un maximum de 25 dispositifs MINI peut également être placé dans un dispositif de dialyse Slide-A-Lyzer MINI de type Float pour procéder à une dialyse de plusieurs échantillons dans un grand bécher. À l’aide du dispositif MINI de 0,1 ml, une quantité de 100 µl de tampon glycine de pH 2,8 peut être équilibrée avec 1 litre de tampon au bicarbonate de pH 9,4 en moins de 10 minutes.
Comme pour toutes les applications de dialyse, le taux de dialyse observé pour chaque échantillon utilisé avec ces dispositifs dépend de divers facteurs, dont le volume de la membrane par rapport à l’échantillon, la température et les taux d’agitation ; ainsi que le poids moléculaire, la forme, le degré d’hydratation et la charge des molécules passant à travers les membranes et le pH, la force ionique et les caractéristiques de solvant des tampons utilisés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Coupelle, microcentrifugeuse
Gamme de produits Slide-A-Lyzer
MWCO 2,0 kDa
Membrane Membrane en cellulose, dialyse
Format MINI Dialysis Device
Description Dispositifs de dialyse MINI, 0,1 ml
Cible de purification Échange de tampon, protéine
Volume d’échantillon (métrique) 0.1 mL
Quantité 50 dispositifs
Contenu et stockage Conserver à température ambiante