Learn More
Lenz Laborglasintrumente Manchons avec bague de préhension
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque: Lenz Laborglasintrumente 01101724
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Résistance chimique exceptionnelle à des températures de fonctionnement allant de -200 à +260°C
- Structure robuste pour une utilisation permanente
- Avec bague de préhension et bagues d’étanchéité pour une étanchéité exceptionnelle
Spécification
PTFE | |
NS 24/29 |