Learn More
SLC27A3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Invitrogen PA566931
369.35 EUR valable jusqu'au 2025-03-29
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15929614
  • 554.00€ / 100µL
Découvrez plus d'offres spéciales
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
Description
Immunogen sequence: DTWERFVRRFG PLQVLETYGL TEGNVATINY TGQRGAVGRA SWLYKHIFPF SLIRYDVTTG EPIRDPQGHC MATSPGEPGL LVAPVSQQSP FLGYAGGPEL AQGKLLKDVF R Highest antigen sequence identity to the following orthologs - mouse 88%, rat 89%.
SLC27A3 has acyl-CoA ligase activity for long-chain and very-long-chain fatty acids.SLC27A3 does not exhibit fatty acid transport activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
SLC27A3
Polyclonal
Unconjugated
SLC27A3
Acsvl3; FATP3; FATP-3; fatty acid transport protein 3; long-chain fatty acid transport protein 3; mFLJ00207 protein; PSEC0067; Slc27a3; solute carrier family 27 (fatty acid transporter), member 3; solute carrier family 27 member 3; UNQ367/PRO703; Very long-chain acyl-CoA synthetase homolog 3; VLCS-3
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
11000
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry
0.8 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q5K4L6
SLC27A3
Recombinant Human SLC27A3
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
SLC27A3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™ > 100 μL; Unconjugated
For Research Use Only