Learn More
Bollé Safety Lunettes de sécurité CSP Platinum™ Slam+
Code produit. 15510994
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Code produit. 15510994
Marque: Bollé Safety SLAPCSP
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Inspiré du modèle SLAM, les lunettes de sécurité Platinum™ CSP SLAM+ Bollé Safety offrent un confort encore plus grand grâce à ses branches ergonomiques et à matériau jumelé.
  • Recommandées pour les environnements extrêmement chauds ou extrêmement froids
  • Branches confortables, à matériau jumelé, noires et oranges
  • Vision panoramique
  • Revêtement PLATINIUM
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Risque mécanique, Impact à faible énergie F, Risque mécanique, particules à grande vitesse à des températures extrêmes - T
Revêtement de la lentille Antibuée, Antirayures
Couleur de la monture Noir, orange
Style des branches Matériau jumelé
Couleur des branches Noir