Learn More
Bollé Safety Lunettes de sécurité Smoke Slam
Code produit. 12669200
Choisissez des lunettes de sécurité élégantes et faciles à porter. Les lunettes de sécurité SLAM Bollé Safety offrent une protection en tout temps tout en offrant un confort imbattable.
  • Ajustement enveloppant
  • Vision panoramique
  • Branches droites confortables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Risques liés aux radiations, protection UV, EN 170 - (2-1.2, 2C-1.2), risque mécanique, impact à faible énergie - F, risque mécanique - Particules à grande vitesse à des températures extrêmes - T
Revêtement de la lentille Antibuée, Antirayures
Description Teinté
Couleur de la monture Noir
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bollé Safety Lunettes de sécurité Smoke Slam >