Learn More
Asecos™ Armoires de stockage de sécurité sous paillasse SL-CLASSIC-UB avec 3 portes
Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Capacité de charge:
2 étagères coulissantes : 25 kg/11 L chacune, charge maximale : 100 kg
4 étagères coulissantes : 25 kg/11 L chacune, charge maximale : 100 kg
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Construction robuste et durable – armoires sous paillasse entièrement fabriquées avec des plaques spéciales en résine mélamine et ignifugées
- Stockage sûr et séparé – les acides et les alcalis peuvent être stockés séparément
- Deux compartiments de stockage hermétiquement séparés, système d’aération et de ventilation intégré, résistance à la corrosion des conduits d’air sans métal
- Conforme à la norme TRGC 510
- Les aides au réglage sont intégrées dans la base de l’armoire et permettent une compensation rapide et efficace des sols inégaux
- L’équipement intérieur disponible comprend des étagères à glissière et des bacs de collecte inférieurs
- Aucune utilisation non autorisée – portes verrouillables avec un verrou cylindrique profilé (intégration dans un système de verrouillage existant possible)
- Ventilation – conduits d’air intégrés sans métal prêts à être connectés à un système d’évacuation technique avec une seule entrée d’air évacué
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | TRGS 510 |
| Configuration | 4 étagères coulissantes en PP de 25 kg / 11 L avec bac en PP |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 531 x 489 x 562 mm |
| Dimensions (P x L x H) | 570 x 1400 x 600 mm |
| Modèle de porte | Ailette |
| À utiliser avec (application) | Stockage de substances dangereuses agressives et non inflammables |
| Capacité de charge | 4 étagères coulissantes : 25 kg/11 L chacune, charge maximale : 100 kg |
| Nbre de portes | 3 |
| Nbre d’étagères | None |
| Poids (métrique) | 103,5 kg |
| Afficher plus |