Learn More
Notrax Tapis en caoutchouc ergonomique Skystep™ avec bords moulés
Click to view available options
Longueur (métrique):
90 cm
120 cm
150 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- De conception ergonomique et économique, le Skystep™ utilise la puissance de l’air
- Skystep™ est conçu pour produire un effet d’aspiration au sol afin d’empêcher le tapis de se déplacer tout en piégeant l’air dans ses chambres
- Ces poches d’air combinées à la résilience du caoutchouc créent un important effet de rembourrage tout en conservant la légèreté du tapis
- Bords biseautés intégrés sur les quatre côtés pour éviter tout trébuchement sur le tapis
- Pose libre sans installation requise
- Résistance au glissement R9 conforme aux normes DIN 51130 et à la règle BG BGR181
- Exempt de DOP et de DMF, exempt de substances destructrices d’ozone, exemptes de silicone et de métaux lourds
- Composé en caoutchouc naturel à 100 %
- Applications générales
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l) | 120 x 90 cm |
| Couleur | Noir |
| Longueur (impériale) | 47 in |
| Longueur (métrique) | 120 cm |
| Matériau | Caoutchouc naturel |
| Type | Tapis industriel et commercial |
| Largeur (métrique) | 90 cm |