Learn More
Saint Gobain Life Sciences Bouchon à jupe
Code nomenclature Nacres: NB.11
Click to view available options
Couleur:
Translucide
Conditionnement:
20 pièces
Description
- Bouchons à jupe rabattable en deux parties
- La partie inférieure saisit l’extérieur du récipient et le bouchon creux supérieur comporte des dentelures annulaires pour fournir un joint étanche au bord
- La section supérieure du bouchon creux peut être perforée pour extraire le contenu sans enlever le bouchon et reste étanche même après plusieurs perforations
- Résistant aux températures basses et élevées de -60 à +250°C
- Translucide
- Chimiquement et biologiquement neutres
- Homologué FDA/BGA
Spécification
Spécification
| Type de produit | Bouchon à jupe |
| Couleur | Translucide |
| Hauteur (métrique) | de 11 à 20,2 mm |
| Quantité | 20 boîte |
| Plage de températures (métrique) | -60°C to + 250°C |
| À utiliser avec (équipement) | 14 to 17.9 mm I.D. Containers |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Saint Gobain Life Sciences Bouchon à jupe >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu