Learn More
Thermo Scientific Chemicals SKF-96365 hydrochloride ≥ 99 %
Code produit. p-7082250
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
Code produit. 15483619
Marque: Thermo Scientific Chemicals J60937.MA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Inhibe l’influx de calcium médié par les récepteurs
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 130495-35-1
Formule moléculaire C22H26N2O3·HCl
Synonyme 1-[2-(4-Methoxyphenyl)-2-[3-(4-methoxyphenyl)propoxy]ethyl]imidazole
Spécification
Quantité 10 mg
Description Blanc
À utiliser avec (application) Inhibe l’influx de calcium médié par les récepteurs
Doser ≥ 99%
Poids de la formule 402,92g/mol
Solubilité Soluble à 100 mM dans l’eau
Type de produit Réactif de transduction de signal
Forme Poudre
Clé InChI FWLPKVQUECFKSW-UHFFFAOYNA-N
SMILES [H+].[Cl-].COC1=CC=C(CCCOC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(OC)C=C2)C=C1
Nom IUPAC hydrogen 1-[2-(4-methoxyphenyl)-2-[3-(4-methoxyphenyl)propoxy]ethyl]-1H-imidazole chloride
Poids moléculaire (g/mol) 402.92