Learn More
SKF 83566 hydrobromide, Tocris Bioscience™
Code produit. 18004272
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Potent, selective D1-like antagonist
Potent and selective D1-like dopamine receptor antagonist (Ki∽ 0.56 nM for D1; KB = 2 μM for D2). Also antagonist at the vascular 5-HT2 receptor (Ki = 11 nM). Displays selective inhibition of adenylyl cyclase 2 (AC2); inactive against AC1 or AC5. Centrally active following systemic administration in vivo.
Identifiants chimiques
CAS 108179-91-5
Formule moléculaire C17H19Br2NO
Poids moléculaire (g/mol) 413.153
Clé InChI SDQJYYGODYRPBR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme skf 83566 hydrobromide, 8-bromo-3-methyl-5-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1h-benzo d azepin-7-ol hydrobromide, 8-bromo-2,3,4,5-tetrahydro-3-methyl-5-phenyl-1h-3-benzazepin-7-ol hydrobromide, 8-bromo-2,3,4,5-tetrahydro-3-methyl-5-phenyl-1h-3-benzazepin-7-olhydrobromide, 8-bromo-3-methyl-5-phenyl-1,2,4,5-tetrahydro-3-benzazepin-7-ol hydrobromide, 8-bromo-3-methyl-5-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1h-3-benzazepin-7-ol hydrobromide
CID PubChem 23581817
Nom IUPAC 8-bromo-3-methyl-5-phenyl-1,2,4,5-tetrahydro-3-benzazepin-7-ol;hydrobromide
SMILES CN1CCC2=CC(=C(C=C2C(C1)C3=CC=CC=C3)O)Br.Br
Spécification
Nom chimique ou matériau SKF 83566 hydrobromide
Quantité 10 mg
Poids de la formule 413.15
Pourcentage de pureté >98%