Learn More
SKF 81297 hydrobromide, Tocris Bioscience™
Code produit. 18024162
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
D1 agonist
Dopamine D1-like receptor agonist. Centrally active following systemic administration in vivo.
Identifiants chimiques
CAS 67287-39-2
Formule moléculaire C16H17BrClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 370.671
Clé InChI RMIJGBMRNYUZRG-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 11957706
Nom IUPAC 9-chloro-5-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine-7,8-diol;hydrobromide
SMILES C1CNCC(C2=CC(=C(C(=C21)Cl)O)O)C3=CC=CC=C3.Br
Spécification
Nom chimique ou matériau SKF 81297 hydrobromide
Quantité 10 mg
Synonyme skf 81297 hydrobromide, +/--6-chloro-pb hydrobromide, 6-chloro-1-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1h-3-benzazepine-7,8-diol hydrobromide, y-6-chloro-pb hydrobromide, ?-6-chloro-pb hydrobromide, inverted question mark-6-chloro-pb hydrobromide, inverted question mark-skf-81297 hydrobromide, inverted exclamation marka-skf-81297 hydrobromide, inverted exclamation marka-6-chloro-pb hydrobromide, inverted exclamation marka-skf 81297 hydrobromide
Poids de la formule 370.67
Pourcentage de pureté >98%