Learn More
SKF 38393 hydrobromide, Tocris Bioscience™
Code produit. 30002160
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Selective D1-like agonist
Prototypical D1-like dopamine receptor selective partial agonist (Ki values are 1, ∽ 0.5, ∽ 150, ∽ 5000 and ∽ 1000 nM for D1, D5, D2, D3 and D4 receptors respectively).
Spécification
Nom chimique ou matériau SKF 38393 hydrobromide
CAS 20012-10-6
Formule moléculaire C16H18BrNO2
Quantité 100 mg
Synonyme skf 38393 hydrobromide, 1-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1h-3-benzazepine-7,8-diol hydrobromide, 1-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1h-3-benzazepine-7,8-diolhydrobromide, +/--1-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1h-3-benzazepine-7,8-diol hydrobromide, 1h-3-benzazepine-7,8-diol,2,3,4,5-tetrahydro-1-phenyl, 1-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1h-benzo d azepine-7,8-diol hydrobromide, 7,8-dihydroxy-1-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1h-3-benzazepine hydrobromide
Clé InChI INNWVRBZMBCEJI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CNCC(C2=CC(=C(C=C21)O)O)C3=CC=CC=C3.Br
Nom IUPAC 5-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine-7,8-diol;hydrobromide
Poids moléculaire (g/mol) 336.229
CID PubChem 12928470
Pourcentage de pureté >99%
Forme physique Solid