Learn More
mb2 Sit-Stand Stool, Anti-Static
Sit-stand stool, anti-static
Marque: mb2 ADP/AS
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Sit-stand stool polyurethane anti-static
- Seat height range from 25 to 34 in.
- Seat tilt 15°C
- Rubber glides
Spécification
Chaise ESD | |
Oui | |
650 à 850 mm | |
No | |
No | |
No | |
Polyurethane |
Noir | |
Not Autoclavable | |
9 kg | |
No | |
No | |
Oui | |
Stool |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
mb2 Sit-Stand Stool, Anti-Static > Stand Stool
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu