Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sirtinol
Code produit. 15476419
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Le sirtinol est un inhibiteur spécifique des sirtuines désacétylases NAD-dépendantes perméable aux cellules
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 10 mg
Description Off-white to Yellow
Contenu et stockage -30°C à -10°C
À utiliser avec (application) Le sirtinol est un inhibiteur spécifique des sirtuines désacétylases NAD-dépendantes perméable aux cellules
CAS 410536-97-9
Formule moléculaire C26H22N2O2, C26H22N2O2
Poids de la formule 394.46g/mol
Synonyme (E)-2-((2-Hydroxynaphthalen-1-yl)methyleneamino)-N-(1-phenylethyl)benzamide
Solubilité Soluble in water, DMSO and methanol
Type de produit Signal Transduction Reagent
Forme Crystals
Clé InChI YUGODMKHHCZZOI-ZVTCDHROSA-N
SMILES C[C@H](NC(=O)C1=CC=CC=C1N\C=C1/C(=O)C=CC2=CC=CC=C12)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC 2-({[(1Z)-2-oxo-1,2-dihydronaphthalen-1-ylidene]methyl}amino)-N-[(1S)-1-phenylethyl]benzamide
Poids moléculaire (g/mol) 394.47