missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Duran™ Disque filtrant en verre fritté, diamètre de 20 mm
Filtre en verre Duran™ pour la filtration pendant les travaux analytiques et préparatifs.
Marque: Duran™ 251520004
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Description
- Rebord non fondu et centré
- Surface non traitée
- Disponible en boîtes de dix
Spécification
Verre fritté | |
160 à 250 μm | |
10/boîte |