missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tampon pH à usage unique SINGLET™, pH 7,00 (NIST), Hach Lange™

Code produit. 10393703
Click to view available options
Quantité:
20/paquet
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 10393703

Marque: Hach Lange 2770120

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Tampon de pH à usage unique Hach Lange SINGLET, pH 7,00 (NIST), quantité : 20/boîte, jaune, pH : 7

Spécification

Couleur Jaune
pH 7
Forme physique Solid
Quantité 20/paquet
Type de solution Buffer
Formule Water, Dipotassium Phosphate, Sodium Chloride, Disodium Orthophosphate Heptahydrate
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis