Learn More
Axygen™ Réservoirs de réactif monopuits Axygen™, à profil haut
GREENER_CHOICE
Fabriqués en PP vierge pour une excellente résistance aux produits chimiques
Marque:  Axygen™ RES-SW8-HP-SI
396.69 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22009" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11360275
  • 425.00€ / 25 pièces
Expédition estimée: 16-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Corning propose une gamme complète de réservoirs de réactif monopuits et à puits multiples Axygen, disponibles en plusieurs formats pour une utilisation automatisée et manuelle. Tous les réservoirs sont conçus pour être conformes aux dimensions standard ANSI/SLAS pour les microplaques et sont compatibles avec la plupart des stations de travail d’automatisation. Les réservoirs de réactifs sont fabriqués en PP, pour une excellente résistance chimique.
  • Durables et économiques
  • Différents formats pour plusieurs applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
ANSI/SLAS, sans RNase / DNase, apyrogènes
290 ml
Stérile
25/carton
Conditionnement individuel ; 25/boîte
Oui
Transparent
Polypropylène
Réservoir de réactif
1/Bte
8 bacs de fond