Learn More
Axygen™ Réservoirs de réactif monopuits à profil haut
Code produit. 11310275 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
240 ml
282 ml
290 ml
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Canaux:
12 bacs de fond
384
384 bacs de fond
8 bacs de fond
96 bacs de fond
Conditionnement:
25 pièces
Code produit. 11310275
Marque: Axygen™ RESSW384HP
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Fabriqués en PP vierge pour une excellente résistance aux produits chimiques
Corning propose une gamme complète de réservoirs de réactif monopuits et à puits multiples Axygen, disponibles en plusieurs formats pour une utilisation automatisée et manuelle. Tous les réservoirs sont conçus pour être conformes aux dimensions standard ANSI/SLAS pour les microplaques et sont compatibles avec la plupart des stations de travail d’automatisation. Les réservoirs de réactifs sont fabriqués en PP, pour une excellente résistance chimique.
  • Durables et économiques
  • Différents formats pour plusieurs applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ANSI/SLAS, sans RNase / DNase, apyrogènes
Couleur Clear
Capacité (métrique) 282 ml
Matériau Polypropylène
Stérilité Non stérile
Type Réservoir de réactif
Conditionnement 25/Cs.
Canaux 384
Jetable Single-use