Learn More
Tenak™ Single Tray Rack for Upright Freezers, Wide
Trays designed for applications where the samples are either not stored in boxes or has odd sizes.
125.00€ - 145.00€
Spécification
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Congélateur vertical |
Largeur (métrique) | 278 mm |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12437000
|
Tenak™
TE29258 |
680 x 278 x 280 mm |
145.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12476990
|
Tenak™
TE29224 |
560 x 278 x 225 mm |
125.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12486990
|
Tenak™
TE29228 |
560 x 278 x 280 mm |
130.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Single trays are a drawer including a lid with a handle on the front and it will fit into any freezer
- Racks can be used with all freezer brands
- Constructed of stainless steel
Spécification
Acier inoxydable | |
Congélateur vertical | |
278 mm |