Learn More
Tenak™ Rack à plateau simple pour congélateurs verticaux, standard
Plateaux conçus pour les applications où les échantillons ne sont pas stockés dans des boîtes ou ont des tailles différentes.
Marque:  Tenak™ TE29120
Code produit. 12446980
  • 104.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les plateaux simples sont un tiroir qui comprend un couvercle avec une poignée sur le devant et s’adaptent à n’importe quel congélateur
  • Les racks peuvent être utilisés avec toutes les marques de congélateurs
  • Fabriquée en acier inoxydable
Spécification
Spécification
Acier inoxydable
Congélateur vertical
560 x 139 x 170 mm
139 mm