Learn More
Fisherbrand™ Agitateur électromagnétique à position unique
Code produit. 15990241
Click to view available options
Capacité:
800 ml
Conditionnement:
1 pièce
  • Placer uniquement le barreau d’agitation magnétique recommandé avec un bécher ou un flacon entre
  • Porter des gants de protection lors du nettoyage de l’appareil
  • Ne pas toucher la plaque de base immédiatement après le fonctionnement
  • Des débris provenant de l’abrasion de l’équipement de dispersion ou des accessoires rotatifs peuvent pénétrer dans le milieu sur lequel vous travaillez
  • La température maximale du milieu d’agitation dans le bécher et la température du bécher lui-même ne doivent pas dépasser 45°C
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15990241
Marque: Fisherbrand™ MS013221EU/US/UK/AU
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
  • Placer uniquement le barreau d’agitation magnétique recommandé avec un bécher ou un flacon entre
  • Porter des gants de protection lors du nettoyage de l’appareil
  • Ne pas toucher la plaque de base immédiatement après le fonctionnement
  • Des débris provenant de l’abrasion de l’équipement de dispersion ou des accessoires rotatifs peuvent pénétrer dans le milieu sur lequel vous travaillez
  • La température maximale du milieu d’agitation dans le bécher et la température du bécher lui-même ne doivent pas dépasser 45°C
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Agitateur électromagnétique compact et ultraplat, conçu avec la technologie à bobine magnétique moderne. Le mode d’impulsion permet d’obtenir un meilleur mélange. Il consiste à faire tourner un barreau d’agitation dans le sens des aiguilles d’une montre puis dans le sens inverse toutes les 30 secondes.
  • Conception ultraplate avec une surface plane unique.
  • Entraînement sans usure et sans pièces mobiles.
  • Capacité de mélange de 800 ml avec barreau d’agitation magnétique de 25 mm.
  • Fonction d’impulsion de 30 secondes pour obtenir un meilleur mélange
  • Réglage du minuteur variable de 1 minute à 99 minutes et mode infini.
  • Affichage numérique pour un réglage précis de la vitesse et de l’heure.
  • Vitesse variable de 15 à 1 500 tr/min.
  • Conception résistante aux déversements d’eau.
  • Fabriqués selon la norme IP 65.
  • Panneau de commande facile à utiliser avec une interface conviviale.
  • Tampons antidérapants.
  • Placer uniquement le barreau d’agitation magnétique recommandé avec un bécher ou un flacon entre.
  • Porter des gants de protection lors du nettoyage de l’appareil.
  • Ne pas toucher la plaque de base immédiatement après le fonctionnement.
  • Des débris provenant de l’abrasion de l’équipement de dispersion ou des accessoires rotatifs peuvent pénétrer dans le milieu sur lequel vous travaillez.
  • La température maximale du milieu d’agitation dans le bécher et la température du bécher lui-même ne doivent pas dépasser 45°C.
  • L’équipement ne redémarre pas en cas de coupure de courant, de défaillance ou d’interruption due à des problèmes mécaniques.
  • Des précautions doivent être prises selon l’échantillon utilisé pour le mélange.
Tekniske data
Vitesse 15 à 1 500 tr/min
Positions d’agitation 1
Matériau de la plaque supérieure Acier inoxydable
Capacité 800 ml
Diamètre (métrique) 94 mm
Dimensions (L x l x H) 156 x 110 x 13,2 mm
Alimentation électrique 9 V . . . 1 A, 100-240 VCA, 50/60 Hz
Réglage de puissance Analogique
Couleur Gris
Type de contrôleur Analogique
Modèle iStir Uno
Type du moteur Sans moteur
Type Agitateur magnétique
Poids (métrique) 400 g
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.