Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ M monocanaux
La pipette monocanal Gilson™ PIPETMAN™ M est une pipette électronique Bluetooth™ qui offre précision et fiabilité dans les modes de pipetage standard et répétitif.
Marque: Gilson™ F81044
727.14 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21922" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.49100kg
Description
- Permet un pipetage extrêmement précis et fiable
- Le piston motorisé permet un pipetage ave une reproductibilité et une précision élevées dans tous les modes
- En association avec TrackMan™ Connected et à son application PipettePilot™, PIPETMAN™ M Connected réduit le risque d'erreur humaine en transférant des commandes et des paramètres vérifiables de pipetage dans la pipette
- Meilleures performances
- L'interface intuitive dispose de cinq modes de pipetage pour un grand nombre d'applications : pipette, répétitive, mélange, inverse et personnalisé
- Créez et transférez jusqu'à 10 protocoles personnalisés à partir du logiciel PIPETMAN™ M Connected dans votre pipette
- La connexion Bluetooth™ permet la communication avec TrackMan™ Connected et vous aide à vous guider dans votre protocole pour vous indiquer où, quand et combien de pipettes avec des interactions en temps réel
- Polyvalent et confortable à utiliser
- Aspirez et distribuez avec un seul clic du bouton-poussoir puis éjectez facilement les pointes
- La conception légère et ergonomique repose confortablement dans votre main pour un confort de pipetage maximal
Spécification
Universel | |
Autoclavable | |
Reusable | |
Polypropylène | |
1 | |
Yes | |
Pipette | |
Pointes de pipette, TRACKMAN™ Compatible | |
12,75 in | |
8 in | |
6.4 cm | |
Certified Quality |
No | |
Yellow | |
Cône de pipette, TRACKMAN™ connecté | |
P300M BT | |
Pipetman™ M | |
Non-sterile | |
20 à 300 &mul;l | |
1 an | |
32.4 cm | |
2,5 in | |
3,7 V et 420 mAh (1,55 Wh) |