Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ M monocanaux
Tous les produits Gilson Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 à 10 μl
1 à 10 ml
100 à 1200 μl
2 à 20 μl
20 à 200 μl
20 à 300 μl
5 à 100 μl
500 à 5000 μl
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Permet un pipetage extrêmement précis et fiable
- Le piston motorisé permet un pipetage ave une reproductibilité et une précision élevées dans tous les modes
- En association avec TrackMan™ Connected et à son application PipettePilot™, PIPETMAN™ M Connected réduit le risque d'erreur humaine en transférant des commandes et des paramètres vérifiables de pipetage dans la pipette
- Meilleures performances
- L'interface intuitive dispose de cinq modes de pipetage pour un grand nombre d'applications : pipette, répétitive, mélange, inverse et personnalisé
- Créez et transférez jusqu'à 10 protocoles personnalisés à partir du logiciel PIPETMAN™ M Connected dans votre pipette
- La connexion Bluetooth™ permet la communication avec TrackMan™ Connected et vous aide à vous guider dans votre protocole pour vous indiquer où, quand et combien de pipettes avec des interactions en temps réel
- Polyvalent et confortable à utiliser
- Aspirez et distribuez avec un seul clic du bouton-poussoir puis éjectez facilement les pointes
- La conception légère et ergonomique repose confortablement dans votre main pour un confort de pipetage maximal
Spécification
Spécification
| Pointes compatibles | Universel |
| Espacement de cônes réglable | Non |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Jaune |
| Jetable | Usage unique |
| À utiliser avec | Cône de pipette, TRACKMAN™ connecté |
| Matériau | Polypropylène |
| Modèle | P200M BT |
| Nombre de canaux | 1 |
| Gamme de produits | Pipetman M |
| Afficher plus |