Learn More
Thermo Scientific™ Porte-échantillons monocellulaire pour les spectrophotomètres GENESYS™ et BioMate™ 160
Code produit. 15520592 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Base de carrousel quatre positions 840-303600
Spectrophotomètres GENESYS 140/150/180, BioMate 160
Spectrophotomètres GENESYS 30/40/50
Spectrophotomètres SPECTRONIC 200 et GENESYS 30/40/50
Type:
Bouchon pour tubes à essai
Kit d’entrée/sortie de tuyau
Porte-cuve cylindrique
Porte-cuve de style Beckman
Porte-filtre réglable individuel
Porte-microcellules jetable
Porte-échantillons pour film/filtre
Support de cuve à longueur de trajet
Support de tubes à essai et flacons
Support d’échantillons monocellulaires
Capacité:
Cellules cylindriques de 5 à 100 mm
Cuve carrée, longueur du trajet de 10 mm
Cuve cylindrique de 5 à 100 mm (1)
Cuve cylindrique de 5 mm à 100 mm (1)
Cuve de 10 mm (1)
Cuve de 10 mm à 100 mm (1)
Cuve de 20 à 100 mm (1)
Cuve unicellulaire ou tubes à essai de 10 mm de diamètre
Cuves en plastique Uvettes™ jetables 50 μl de microcellules
Filtres jusqu’à 10 mm d’épaisseur
Filtres/objectifs jusqu’à 50 mm de longueur x 80 mm de hauteur x 10 mm d’épaisseur. Taille de filtre minimale de 18 mm.
Filtres/objectifs jusqu’à 50 mm de longueur x 80 mm de hauteur x 6 mm d’épaisseur
Microcellules courtes de style Beckman
Tubes et flacons hauts (couvercle ouvert)
Tubes à essai et flacons de 12 mm à 25 mm de diamètre
Tuyaux d’entrée et de sortie (inclus)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15520592
Marque: Thermo Scientific™ 840277500
Simplifiez l’échantillonnage grâce à un accès facile
Tirez le maximum de chaque échantillon. Les accessoires pour les spectrophotomètres Thermo Scientific™ GENESYS™ UV-Vis sont conçus pour vous permettre de travailler plus intelligemment, pas plus intensément. Nous proposons une grande variété d’options pour répondre à vos exigences de mesure. La conception à clipser sans câble permet un échange facile d’accessoires.
Nous proposons des solutions à cellule unique pour mesurer différents types d’échantillons.
Tirer le maximum de vos mesures avec les accessoires pour la gamme de spectrophotomètres GENESYS Visible / UV-Visible. Simplifiez l’échantillonnage avec un accès facile, une flexibilité et des choix adaptés à vos divers besoins en matière de tests.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Support de flacons et tubes à essai pouvant accueillir des tubes à essai et des flacons de 12 mm à 25 mm de diamètre
Type Support de tubes à essai et flacons
À utiliser avec (application) Mesures colorimétriques/spectroscopiques dans les cuves de tubes à essai.
Mesures OD600 pour la surveillance de la croissance cellulaire dans les tubes.
Surveillance de la croissance cellulaire dans les flacons de culture nephelo.
Mesures dans des flacons à bouchon à vis de 16 mm
À utiliser avec (équipement) Spectrophotomètres GENESYS 30/40/50
Capacité Tubes à essai et flacons de 12 mm à 25 mm de diamètre
Comprend Un porte-cuve intégré à une base de compartiment d’échantillon.  S’enclenche magnétiquement en place.  Aucun outil n’est nécessaire.