Learn More
Köttermann Simple paillasse
Click to view available options
Dimensions (P x L x H):
600 x 900 x 750 mm
600 x 900 x 900 mm
750 x 900 x 750 mm
750 x 900 x 900 mm
600 x 1200 x 750 mm
600 x 1200 x 900 mm
600 x 1500 x 750 mm
600 x 1500 x 900 mm
750 x 1200 x 750 mm
750 x 1200 x 900 mm
750 x 1500 x 750 mm
750 x 1500 x 900 mm
Type de la partie supérieure:
Plan de travail Trespa™ TopLab™ PLUS
Plan de travail en mélamine TopResist™
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Disponible pour une hauteur de travail assise ou debout
- Stationnaire
Spécification
Spécification
| Dimensions (P x L x H) | 750 x 1200 x 900 mm |
| Nbre d’étagères | 1 |
| Type de la partie supérieure | Plan de travail en mélamine TopResist™ |