Learn More
Simport™ Scientific Tubes d’échantillonnage avec filetages externes sans bouchons, non gradués
Surface intérieure lisse et uniforme avec un risque réduit de contamination
Spécification
| Matériau du bouchon | PP |
|---|---|
| Autoclavable | Autoclavables |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Matériau | Polypropylène |
| Stérilité | Non stérile |
Description
- En PP
- Peut être autoclavé en position verticale jusqu’à 121°C avec bouchons desserrés
- La hauteur du tube comprend le bouchon
- Disponible en autostable ou avec fond rond
- Bouchons vendus séparément
- Les tubes à fond rond peuvent être centrifugés jusqu’à 17 000 g
Spécification
| PP | |
| Bouchon à vis | |
| Non stérile | |
| Filetage extérieur |
| Autoclavables | |
| Polypropylène | |
| Stockage et transport de biomatériaux |