Learn More
Simport™ Scientific Cuves de coloration Shandon EasyDip™
Approche conviviale pour la coloration des lames de microscope. Ces cuves font partie du système de coloration de lames EasyDip™. (Voir aussi le rack de coloration de lames EasyDip.)
Spécification
| Matériau | Plastique (acétal) |
|---|---|
| À utiliser avec (application) | Colorations spéciales, sections congelées et processus spéciaux |
| Hauteur (impériale) | 3,62 in |
| Hauteur (métrique) | 92 mm |
| Nombre de lames | 12 lames de microscope standard |
Description
- Le rack de coloration pour lames vertical (vendu séparément) peut accueillir jusqu’à 12 lames de microscope standard
- Zone d’écriture des lames maintenue hors du liquide de coloration
- Les cuves peuvent être librement assemblées les unes aux autres
- En plastique (acétal) résistant aux attaques de la plupart des agents de coloration (sauf le phénol, l’iode et le chlorure ferrique)
Spécification
| Plastique (acétal) | |
| 3,62 in | |
| 12 lames de microscope standard |
| Colorations spéciales, sections congelées et processus spéciaux | |
| 92 mm | |
| 80 ml |