Learn More
Simport™ Scientific Aiguilles et anses d’inoculation Ino-Loop™
Facilitent le repiquage uniforme sans endommager la surface du gel
Spécification
Longueur (impériale) | 8,9 in |
---|---|
Longueur (métrique) | 22,7cm |
Matériau | PS |
Type d’emballage | Sachet réutilisable à fermeture par pression et glissière |
Stérilité | Stérile |
Description
- Lisse et flexible
- Les aiguilles sont directement adaptées au retrait des échantillons de colonies individuelles
- Conditionnement stérile dans des sacs refermables sûrs, inviolables et à fermeture zip
- Ne nécessite pas de flambage
- Élimine le risque d’infection dû à la formation d’aérosols de substances pathogènes
- Utilisé sans danger sous les hottes
- Code couleur pour faciliter l’identification des tailles
- Longueur totale : 22,7cm
Spécification
8,9 in | |
PS | |
Stérile |
22,7cm | |
Sachet réutilisable à fermeture par pression et glissière |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Simport™ Scientific Aiguilles et anses d’inoculation Ino-Loop™