Learn More
Applied Biosystems™ SimpliAmp™ Thermal Cycler + Plastics Packages
Code produit. 17163179 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Description:
Includes 5 x MicroAmp EnduraPlate Optical 96-well Clear Reaction Plates with Barcode (100 plates total)
Includes MicroAmp 8-Tube Strips with Attached Domed Caps, 0.2 mL (125 strips)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17163179
Marque: Applied Biosystems™ A41193
Le thermocycleur Applied Biosystems SimpliAmp est un instrument convivial, compact et précis, conçu pour s’intégrer au flux de travaux de PCR essentiels de n’importe quel laboratoire.
The Applied Biosystems SimpliAmp Thermal Cycler is an easy-to use, compact, and accurate thermal cycler designed to fit every lab’s essential PCR workflow. Innovations like a responsive color touch-screen and VeriFlex temperature control technology enable simple, accurate optimization. And now you can access your SimpliAmp cycler with Thermo Fisher Connect, giving you the freedom to design and securely upload your methods from any mobile device or desktop computer.
  • Optimisé pour les performances avec les instruments Applied Biosystems
  • Certifiés sans inhibiteurs d’ADN, de RNAse et de PCR avec des tests d’échantillonnage en cours de traitement
  • Fabriqués selon la norme ANSI / SBS, adaptés aux laboratoires à haut débit et à la manipulation robotique
  • Disponibles en plusieurs couleurs pour faciliter l’organisation des dosages de laboratoire
  • Excellente stabilité mécanique et planéité pour répondre aux exigences des flux de travaux complets
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision thermique ± 0,25°C (35°C à 99,9°C)
Contenu et stockage • Thermocycleur SimpliAmp
• 5 plaques de réaction transparentes à 96 puits MicroAmp EnduraPlate Optical avec code-barres (100 plaques au total)
• 1 film adhésif transparent MicroAmp (100 films)
Compatibilité à haut débit Protocoles manuels
À utiliser avec (équipement) GeneAmp 9700, GeneAmp™ 2700, thermocycleur Veriti™, thermocycleur 2720
Uniformité thermique < 0,5°C (20 s après avoir atteint 95°C)
Dimensions 46 x 24 x 21 cm (18,1 x 9,5 x 8,3 in)
Capacité 96 puits, 0,2 ml
Tension 100 à 240 V
Type d’affichage Écran tactile TFT LCD couleur de 8 pouces
Type de produit Thermocycleur
Garantie Garantie limitée
Gamme de températures 0°C à 100°C
Interface utilisateur USB, Wi-Fi, Ethernet
Puissance 600 W
Montée en température max. 4°C/s (bloc), 3°C/s (échantillon)
Nbre de programmes >1 000 protocoles
Description Includes 5 x MicroAmp EnduraPlate Optical 96-well Clear Reaction Plates with Barcode (100 plates total)
Quantité 1 package
Poids 8,5 kg (18,3 lb)
Configurations des blocs Bloc VeriFlex 3 zones à 96 puits