Learn More
Applied Biosystems™ Thermocycleur SimpliAmp™
Code produit. p-7180381 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Garantie:
Garantie limitée
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15224438
Marque: Applied Biosystems™ A24811
Le thermocycleur SimpliAmp™ est un thermocycleur de petite taille, facile à utiliser et précis qui répond aux besoins de tout laboratoire pour les activités de PCR quotidiennes.
The SimpliAmp Thermal Cycler is a small, easy-to-use, and accurate thermal cycler that suits any lab's needs for everyday PCR. It is crafted with the reliable engineering and performance you've come to expect from Applied Biosystem instruments. It is elegantly designed to deliver quiet cycling and features an innovative, safe heated lid and a large LCD color touchscreen.
  • Thermocycleur compact, facile à utiliser et précis répondant aux besoins de tout laboratoire pour les activités de PCR quotidiennes
  • Conçu avec la fiabilité et les performances attendues des instruments Applied Biosystems™
  • Il est conçu avec élégance pour permettre un cyclage silencieux et inclut un couvercle innovant, chauffant et sécurisé ainsi qu’un grand écran LCD tactile couleur
  • Les blocs VeriFlex™ fournissent 3 zones de température indépendantes pour assurer un contrôle précis de l’optimisation PCR
  • Le grand écran tactile couleur réactif simplifie l’utilisation de l’instrument grâce à une interface facile à lire
  • Surveillez facilement l’instrument de n’importe où avec notre application mobile gratuite PCR Essentials
  • Le couvercle chauffant innovant est facile à utiliser et conçu pour protéger les échantillons précieux
  • Lorsqu’il est ouvert, il se met en position verticale pour faciliter l’accès à la poignée. Tirez la poignée vers l’avant pour fermer le couvercle en toute simplicité
  • Branchez simplement une clé USB et suivez les invites à l’écran pour sauvegarder vos données sans effort
  • Une bibliothèque de modes de simulation est disponible afin que les utilisateurs puissent exécuter une expérience en utilisant les mêmes vitesses de montée qu’avec un instrument précédent ou différent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision thermique ± 0,25°C (35°C à 99,9°C)
Compatibilité à haut débit Non compatible avec le haut débit (manuel)
À utiliser avec (équipement) GeneAmp 2700, GeneAmp 9700, thermocycleur Veriti, thermocycleur 2720
Uniformité thermique < 0,5°C (20 s après avoir atteint 95°C)
Dimensions 46 x 24 x 21 cm (18,1 x 9,5 x 8,3 in)
Capacité 96-well
Tension 100 à 240 V
Type d’affichage Écran tactile TFT LCD couleur de 8 pouces
Type de produit Thermocycleur
Garantie Garantie limitée
Gamme de températures 0°C à 100°C
Interface utilisateur USB, Wi-Fi, Ethernet
Puissance 600 W
Montée en température max. 4°C/s (bloc), 3°C/s (échantillon)
Nbre de programmes >1 000 protocoles
Quantité 1 Instrument
Poids 8,3 kg (18,3 lb)
Configurations des blocs Veriflex Block