Learn More
Vitlab™ Distributeur adaptable sur flacons Simplex II
Code produit. p-7146508
Click to view available options
Volume (métrique):
0,2 à 2 ml
0,5 à 5 ml
1,0 à 10 ml
10,0 à 100,0 ml
2,5 à 25 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15670915
Marque: Vitlab™ 1621503
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le distributeur adaptable sur flacons Vitlab™ Simplex II d’application quasi universelle peut être utilisé avec de nombreuses solutions organiques et inorganiques.
  • Le piston à déplacement direct agrémenté d’un joint large en PFA empêche la formation de cristaux
  • Réglages rapides et précis grâce au suivi interne encadré et au mécanisme de vis pratique
  • Bouchon de ventilation vissable pour faciliter le raccordement d’un tube de séchage
  • La vanne de décharge vissable est équipée d’une ampoule de sécurité supplémentaire et vient fermer le canal de dosage si le tube de distribution n’est pas installé, de sorte qu’aucun milieu ne peut s’échapper
  • Équipé d’un piston à déplacement positif et d’une bague d’étanchéité en plastique fluoré (PFA) au niveau de la paroi du vérin
  • Le volume nominal allant de 2 à 10 ml comprend les adaptateurs GL 25, GL 28, GL 32, GL 38, S 40 et le tube d’arrivé télescopique (longueur allant de 125 à 240 mm)
  • Le volume nominal allant de 25 à 100 ml comprend les adaptateurs GL 32, GL 38, S 40 et le tube d’arrivé télescopique (longueur allant de 170 à 330 mm)
Spécification
Volume (métrique) 0,2 à 2 ml