Learn More
Thermo Scientific™ Solvants de qualité silylation
Code produit. 11561941 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Composants standard:
Acétonitrile
Diméthylformamide (DMF)
Diméthylsulfoxyde (DMSO)
Pyridine
Tétrahydrofurane
Conditionnement:
1 pièce
50mL
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11561941
Marque: Thermo Scientific™ TS20672
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Utilisez des solvants de qualité silylation Thermo Scientific™ spécialement fabriqués et conditionnés afin de répondre aux besoins rigoureux de silylation et d’autres réactions de dérivatisation sensibles.
Utilisez des solvants de qualité silylation Thermo Scientific™ spécialement fabriqués et conditionnés afin de répondre aux besoins rigoureux de silylation et d’autres réactions de dérivatisation sensibles. Ils sont purifiés, séchés et conditionnés sous azote dans des flacons de stockage d’échantillons Thermo Scientific™ Hypo-Vial™ pratiques et ils sont fournis avec des septa en élastomère afin d’offrir un accès immédiat à l’échantillon sans exposition à l’humidité et à l’oxygène. Utilisez des solvants polaires (acétonitrile, diméthylformamide, diméthylsulfoxyde, pyridine, tétrahydrofurane) afin de faciliter les réactions ; des solvants organiques apolaires peuvent être utilisés, mais ils n’accéléreront pas la vitesse de réaction.
Utilisation recommandée
Évitez l’eau ou l’alcool car les réactifs TMS réagissent avec l’hydrogène actif.
Évitez les cétones énolisables.
Utilisez le diméthylformamide pour les stéroïdes et d’autres grosses molécules.
Utilisez le diméthylsulfoxyde pour préparer les dérivés TMS des alcools tertiaires et de certains composés à faible solubilité dans d’autres solvants de silylation.
La pyridine est un excellent solvant et milieu de réaction pour les réactions MS et est un accepteur de HCI dans des réactions impliquant des organochlorosilanes.
D’autres solvants couramment utilisés comprennent le tétrahydrofurane et l’acétonitrile.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec GC
Risques Inflammable, nocif
Description de l’article Diméthylformamide (DMF) ; 50 ml
Composants standard Diméthylformamide (DMF)
Concentration standard 98 à 100%
Stockage 4°C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Silylation Grade Solvents
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Dimethylformamide