Learn More
Trifluoroacétate d’argent, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
Silver trifluoroacetate is used as a Lewis acid catalyst. It is used as an important raw material for the preparation of triethylsilyl trifloroacetate and triphenylmethyl trifluoroacetate. Further, it is used as a catalyst in the preparation of 4-iodoveratrole from veratrole by reacting with iodine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Silver trifluoroacetate |
Point de fusion | 257°C to 260°C (decomposition) |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 5 g |
Plage de pourcentage du dosage | 98% |
Informations sur la solubilité | Soluble in water,ether and benzene. |
Poids de la formule | 220.88 |
Sensibilité | Hygroscopic; Light sensitive |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Silver trifluoroacetate
- Attention
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: Silver trifluoroacetate