Learn More
Feuille mince argenté, épaisseur 0,0125 mm (0,0005 po), 99,95 + % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11348668
Feuille mince argenté, épaisseur 0,0125 mm (0,0005 po), 99,95 + % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11348668
25 x 25 mm
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Code produit. 11348668
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 040749.FF
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-22-4
Formule moléculaire Ag
Poids moléculaire (g/mol) 107.87
Numéro MDL MFCD00003397
Clé InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
CID PubChem 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nom IUPAC argent
SMILES [Ag]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver Thinfoil
Note relative au nom 0.0125mm (0.0005 in.) thick, Not certified pinhole free
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 25 x 25 mm
Pourcentage de pureté ≥99.95%
Odeur Characteristic
Poids ≈0.08g/25x25mm
Forme Feuille
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotM02K009 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/01/2024 Catalog Number040749.FF,040749.GH,040749.FI
Numéro de lotE29L29 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/12/2021 Catalog Number040749.FF,040749.GH,040749.FI
Numéro de lotL15T028 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/11/2021 Catalog Number040749.FF,040749.GH,040749.FI
Numéro de lotC03X021 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/11/2021 Catalog Number040749.FF,040749.GH,040749.FI
Numéro de lotC12N23 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog Number040749.FF,040749.GH,040749.FI
Nom du produit
Feuille mince argenté, épaisseur 0,0125 mm (0,0005 po), 99,95 + % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >