Learn More
Sulfate d’argent, puriss., Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Silver Sulfate |
Quantité | 500 g |
Formule linéaire | Ag2SO4 |
Numéro UN | 3077 |
Poids de la formule | 311.8g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥99% |
Qualité | puriss. |