Learn More
Sulfate d’argent, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Description
Ag2O4S, CAS Number-10294-26-5, disilver 1+ sulfate, sulfuric acid disilver i salt, disilver 1+ sulphate, disilver sulfate, unii-8qg6hv4zpo, sulfuric acid, silver 1+ salt 1:2, silver sulfate, sulfuric acid, disilver 1+ salt, disilver 1+ ion sulfate, 8qg6hv4zpo, 100g, 1085 deg.C, White, 311.79g/mol
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 1085°C |
Point de fusion | 652°C |
Couleur | Blanc |
pH | 5 to 6 |
Forme physique | Solide |
Quantité | 25 g |
Poids de la formule | 311.79g/mol |
Conditionnement | Cuve en verre |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Silver sulfate
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.