Learn More
Solution de nitrate d’argent, 1000 g/L, pour DCO, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre revêtu de plastique
Spécification
Spécification
Couleur | Incolore |
Numéro MDL | 3414 |
Conditionnement | Flacon en verre revêtu de plastique |
Quantité | 500 mL |
Forme physique | Liquide |