Learn More
Solution de nitrate d’argent 0,1 M (0,1 N), solution-étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, conforme aux exigences analytiques de Ph.Eur., Bp, Usp, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
10 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Récipient en plastique
Sachet dans une boîte
Description
Agno3, numéro CAS-7761-88-8, nitrate d’argent, caustique lunaire, argérol, mononitrate d’argent, silvernitrate, nitrate d’argent, silbernirat, nitrites d’argent, nitrate d’argent, sel d’argent d’acide nitrique i, 2,5 L, CHEBI :32130, incolore, SQGYOTSLMSWVJVJUHFFOYSA-N, argent ; nitrate, 3414, 169.872
Spécification
Spécification
Couleur | Incolore |
Qualité | Spécification analytique de pH.Eur. |
Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
Quantité | 2.5 L |
Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Silver nitrate, 0.1M solution
- Attention
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
- MIXTURE LIST-Contient: Silver nitrate
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution de nitrate d’argent 0,1 M (0,1 N), solution-étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, conforme aux exigences analytiques de Ph.Eur., Bp, Usp, Fisher Chemical™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu