Learn More
Nitrate d’argent, puriss. p.a., Honeywell Fluka™
Code produit. 15607350 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
250g
50g
Code produit. 15607350
Marque: Honeywell-Fluka 8522850G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Puriss. p.a., ≥ 99,5% (AT)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7761-88-8
Formule moléculaire AgNO3
Poids moléculaire (g/mol) 169.87
Numéro MDL MFCD00003414
Clé InChI SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
CID PubChem 24470
ChEBI CHEBI:32130
Nom IUPAC nitrate d’argent(1+)
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver nitrate
Quantité 50 g
Formule linéaire AgNO3
Numéro UN UN1493
Poids de la formule 169.87g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5% (AT)
Qualité puriss. p.a.
Densité Vapor Density: 5.8 (vs air)