Learn More
Nitrate d’argent, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical
AgNO3, numéro CAS-7761-88-8, silbernitrat, nitrate d’argent i, mononitrate d’argent, nitrate d’argent, nitrate d’argent, sel d’argent d’acide nitrique i, nitrate d’argent, argenti nitras, argerol, caustique lunaire, 500 g, 444°C, CHEBI:32130, blanc, 169,87 g/mol, SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N, argent ; nitrate
249.00€ - 1715.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7761-88-8 |
---|---|
Formule moléculaire | AgNO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 169.87 |
Numéro MDL | MFCD00003414 |
Clé InChI | SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol |
CID PubChem | 24470 |
ChEBI | CHEBI:32130 |
SMILES | [Ag+].[O-][N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10060340
|
Fisher Chemical
S/1280/46 |
25 g |
249.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10764381
|
Fisher Chemical
S/1280/48 |
100 g |
391.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10224350
|
Fisher Chemical
S/1280/50 |
250 g |
1515.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10355860
|
Fisher Chemical
S/1280/53 |
500 g |
1715.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
AgNO3, numéro CAS-7761-88-8, silbernitrat, nitrate d’argent i, mononitrate d’argent, nitrate d’argent, nitrate d’argent, sel d’argent d’acide nitrique i, nitrate d’argent, argenti nitras, argerol, caustique lunaire, 500 g, 444°C, CHEBI:32130, blanc, 169,87 g/mol, SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N, argent ; nitrate
Identifiants chimiques
7761-88-8 | |
169.87 | |
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N | |
24470 | |
[Ag+].[O-][N+]([O-])=O |
AgNO3 | |
MFCD00003414 | |
silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol | |
CHEBI:32130 |
Spécification
444°C | |
7761-88-8 | |
5,4 à 6,4 | |
AgNO3 | |
silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol | |
[Ag+].[O-][N+]([O-])=O | |
169.87 | |
CHEBI:32130 | |
Cuve en verre |
212°C | |
Blanc | |
Solide | |
MFCD00003414 | |
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N | |
argent ; nitrate | |
24470 | |
169.87g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Silver nitrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.