Learn More
Nitrate d’argent, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
500 g
Description
AgNO3, numéro CAS-7761-88-8, silbernitrat, nitrate d’argent i, mononitrate d’argent, nitrate d’argent, nitrate d’argent, sel d’argent d’acide nitrique i, nitrate d’argent, argenti nitras, argerol, caustique lunaire, 500 g, 444°C, CHEBI:32130, blanc, 169,87 g/mol, SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N, argent ; nitrate
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 444°C |
Point de fusion | 212°C |
Couleur | Blanc |
pH | 5.4 to 6.4 |
Forme physique | Solide |
Quantité | 100 g |
Nom IUPAC | argent ; nitrate |
Poids de la formule | 169.87g/mol |
Conditionnement | Cuve en verre |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Silver nitrate
- Dangers
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Nitrate d’argent, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu